PHR3580
Escitalopram Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
(S)-4-[4-(Dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl]-3-hydroxymethylbenzonitrile hemi(+)-di-toluoyltartrate, ((S)-4-[4-dimethylamino-1-(4-fluoropheny)-1-hydroxy-1-butyl]-3-hydroxymethylbenzonitrile hemi(+)-di-toluoyltartrate), Escitalopram Impurity E, S-Citadiol
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1249417
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Fc5ccc(cc5)[C@@](O)(CCCN(C)C)c6c(cc(cc6)C#N)CO.Fc3ccc(cc3)[C@@](O)(CCCN(C)C)c4c(cc(cc4)C#N)CO.O([C@@H]([C@H](OC(=O)c2ccc(cc2)C)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/2C20H23FN2O2.C20H18O8/c2*1-23(2)11-3-10-20(25,17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24;1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14/h2*4-9,12,24-25H,3,10-11,14H2,1-2H3;3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/t2*20-;15-,16-/m000/s1
Clave InChI
XADVDTANOZJZTP-XZWFXUMZSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)