PHR3078
Perindopril Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinónimos:
L-Octahydroindole-2-carboxylic acid, (2S,3aS,7aS)-Octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1510890
familia API
perindopril
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
mp
259-260 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)[C@@H]1C[C@@H]2CCCC[C@@H]2N1
InChI
1S/C9H15NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h6-8,10H,1-5H2,(H,11,12)/t6-,7-,8-/m0/s1
Clave InChI
CQYBNXGHMBNGCG-FXQIFTODSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)