PHR2924
Lomustine Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
N,N′-Dicyclohexylurea, Lomustine Impurity C (PhEur), 1,3-Dicyclohexylurea
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1369442
familia API
lomustine
Formulario
solid
envase
pkg of 500 mg
mp
232-233 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(NC1CCCCC1)NC2CCCCC2
InChI
1S/C13H24N2O/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2,(H2,14,15,16)
Clave InChI
ADFXKUOMJKEIND-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)