PHR2830
Adapalene Related Compound D
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
4,4′-Dimethoxy-3,3′-di(adamant-1-yl)biphenyl
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1011743
descripción
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
familia API
adapalene
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O(C)c1c(cc(cc1)c5cc(c(cc5)OC)C76CC8CC(C7)CC(C6)C8)C32CC4CC(C3)CC(C2)C4
InChI
1S/C34H42O2/c1-35-31-5-3-27(13-29(31)33-15-21-7-22(16-33)9-23(8-21)17-33)28-4-6-32(36-2)30(14-28)34-18-24-10-25(19-34)12-26(11-24)20-34/h3-6,13-14,21-26H,7-12,15-20H2,1-2H3
Clave InChI
SDMSVURKQNRAEU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)