PHR2792
Potassium Sucrose Octasulfate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
Sucrose octasulfate potassium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001275
traceable to USP 1551150
descripción
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
familia API
sucrose
Formulario
solid
envase
pkg of 500 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[S](=O)(=O)([O-])O[C@@H]1[C@@](O[C@@H]([C@H]1O[S](=O)(=O)[O-])CO[S](=O)(=O)[O-])(O[C@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O[S](=O)(=O)[O-])O[S](=O)(=O)[O-])O[S](=O)(=O)[O-])CO[S](=O)(=O)[O-])CO[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/C12H22O35S8.8K/c13-48(14,15)37-1-4-6(43-51(22,23)24)8(45-53(28,29)30)9(46-54(31,32)33)11(40-4)42-12(3-39-50(19,20)21)10(47-55(34,35)36)7(44-52(25,26)27)5(41-12)2-38-49(16,17)18;;;;;;;;/h4-11H,1-3H2,(H,13,14,15)(H,16,17,18)(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27)(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36);;;;;;;;/q;8*+1/p-8/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+;;;;;;;;/m1......../s1
Clave InChI
XISWAUUBQBEDFB-QRDGSJRXSA-F
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)