PHR2625
Desosaminylazithromycin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Desosaminylazithromycin
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1046078
familia API
azithromycin
Formulario
powder
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 30 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N1([C@@H]([C@H]([C@@]([C@H](OC(=O)[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@](C[C@H](C1)C)(O)C)O[C@@H]2O[C@@H](C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)C)C)O)C)CC)(O)C)O)C)C
InChI
1S/C30H58N2O9/c1-12-22-30(8,38)25(35)20(6)32(11)15-16(2)14-29(7,37)26(18(4)23(33)19(5)27(36)40-22)41-28-24(34)21(31(9)10)13-17(3)39-28/h16-26,28,33-35,37-38H,12-15H2,1-11H3/t16-,17-,18+,19-,20-,21+,22-,23+,24-,25-,26-,28+,29-,30-/m1/s1
Clave InChI
PXDYILJJHOVNLO-NZMWSZMZSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)