PHR2595
2,4-Dichlorophenol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
2,4-Dichlorophenol
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1187954
familia API
triclosan
Formulario
solid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 200 mg
bp
209-210 °C (lit.)
mp
42-43 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Oc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
Clave InChI
HFZWRUODUSTPEG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
231.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110.6 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)