PHR2539
Ácido (11-oxo-6,11-dihidrodibenzo[b,e]oxepin-2-il) acético
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Isoxepac, NSC 300907
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1478436
familia API
olopatadine
Formulario
solid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)