PHR2449
Memantine Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
1,3-Dimethyladamantane, 1,3-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1380513
familia API
memantine
Formulario
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 100 mg
índice de refracción
n20/D 1.478 (lit.)
densidad
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
C[C@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)C[C@@](C)(C3)C2
InChI
1S/C12H20/c1-11-4-9-3-10(5-11)7-12(2,6-9)8-11/h9-10H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,12+
Clave InChI
CWNOIUTVJRWADX-BKUVIOGVSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Productos recomendados
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
53 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)