PHR2436
Cefazolin Impurity H
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
7-Aminocephalosporanic acid, 7-ACA
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
cefazolin
Formulario
powder
envase
pkg of 100 mg
mp
>300 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
[H][C@]12SCC(COC(C)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O5S/c1-4(13)17-2-5-3-18-9-6(11)8(14)12(9)7(5)10(15)16/h6,9H,2-3,11H2,1H3,(H,15,16)/t6-,9-/m1/s1
Clave InChI
HSHGZXNAXBPPDL-HZGVNTEJSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)