PHR1956
D-Glucuronic Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
D-Glucuronic acid, Glucosiduronic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1294319
familia API
d-glucuronic acid
Formulario
powder
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 200 mg
mp
159-161 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O7/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9/h1-4,6-9,12H,(H,10,11)/t1-,2-,3+,4-,6+/m0/s1
Clave InChI
AEMOLEFTQBMNLQ-QIUUJYRFSA-N
Descripción general
D-Glucuronic Acid, a naturally occurring hexuronic acid, contains two reactive sites― anomeric hydroxyl and carboxylic acid.
Aplicación
Nota de análisis
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)