PHR1813
Glipizide Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
N-{2-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]ethyl}-5-methyl-2-pyrazinecarboxamide, N-{2-[(4-aminosulfonyl)phenyl]ethyl}-5-methyl-pyrazinecarboxamide, 4-[2-(5-Methylpyrazine-2-carboxamido)ethyl]benzenesulfonamide
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. G0342000
traceable to USP 1292609
familia API
glipizide
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 1 g
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(N)c1ccc(cc1)CCNC(=O)c2ncc(nc2)C
InChI
1S/C14H16N4O3S/c1-10-8-18-13(9-17-10)14(19)16-7-6-11-2-4-12(5-3-11)22(15,20)21/h2-5,8-9H,6-7H2,1H3,(H,16,19)(H2,15,20,21)
Clave InChI
IMEZLHZLIANIAS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)