PHR1755
Bupropion Related Compound F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
1-(3-Chlorophenyl)-1-hydroxy-2-propanone
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1078799
familia API
bupropion
Formulario
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 30 mg
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
Clc1cc(ccc1)C(O)C(=O)C
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-6(11)9(12)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5,9,12H,1H3
Clave InChI
HTTAEBUFKZSUKE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)