PHR1245
Vainillina
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
4-Hidroxi-3-metoxibenzaldehído, Aldehído vanílico
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. V0050000
traceable to USP 1710006
densidad de vapor
5.3 (vs air)
presión de vapor
>0.01 mmHg ( 25 °C)
familia API
vanillin
CofA
current certificate can be downloaded
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
Clave InChI
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)