PHR1213
Benzyl benzoate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Benzoic acid benzyl ester
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1062008
presión de vapor
1 mmHg ( 125 °C)
familia API
benzyl benzoate
CofA
current certificate can be downloaded
temp. de autoignición
896 °F
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.568 (lit.)
bp
323-324 °C (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
densidad
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
Clave InChI
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Benzyl benzoate is an acaricidal drug effective against scabies mites belonging to the genus Dermatophagoides.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
298.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
148 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)