PHR1171
Residual Solvent - Methylene Chloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP 467
traceable to USP 1601441
CofA
current certificate can be downloaded
aplicaciones
environmental
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Analito
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup - Solvent
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup - Solvent
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)