PHL80531
Sarsasapogenin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(25S)-Spirostan-3β-ol, Parigenin
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
C[C@H]1CC[C@@]2(OC1)O[C@H]3C[C@H]4[C@@H]5CC[C@@H]6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]2C
InChI
1S/C27H44O3/c1-16-7-12-27(29-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(28)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h16-24,28H,5-15H2,1-4H3/t16-,17-,18+,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+/m0/s1
InChI key
GMBQZIIUCVWOCD-WWASVFFGSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)