Merck
PHL80310
Forsythoside A
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Forsythiaside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H36O15
Número de CAS:
Peso molecular:
624.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO[C@@H]4O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]4O)O)O)C)OC(=O)\C=C\c3cc(c(cc3)O)O)O)O)OCCc2cc(c(cc2)O)O
InChI
1S/C29H36O15/c1-13-22(35)23(36)25(38)29(42-13)41-12-20-27(44-21(34)7-4-14-2-5-16(30)18(32)10-14)24(37)26(39)28(43-20)40-9-8-15-3-6-17(31)19(33)11-15/h2-7,10-11,13,20,22-33,35-39H,8-9,12H2,1H3/b7-4+/t13-,20+,22-,23+,24+,25+,26+,27+,28+,29+/m0/s1
Clave InChI
DTOUWTJYUCZJQD-UJERWXFOSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)