P6863
PDAM
≥70% purity (HPLC), for HPLC derivatization, solid
Sinónimos:
1-Pyrenyldiazomethane, Pyrene, 1-(diazomethyl)
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
PDAM, for HPLC derivatization
grado
for HPLC derivatization
Nivel de calidad
Ensayo
≥70% (HPLC)
Formulario
solid
técnicas
titration: suitable
λmáx.
338-344 nm
fluorescencia
λem 371-379 nm
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[N-]=[N+]=Cc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C17H10N2/c18-19-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-10H
Clave InChI
PEIBAWRLFPGPAT-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)