P4200000
Pyrimethamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
5-(4-Chlorophenyl)-6-ethyl-2,4-pyrimidinediamine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
pyrimethamine
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CCC1=NC(N)=NC(N)=C1C2=CC=C(Cl)C=C2
InChI
1S/C12H13ClN4/c1-2-9-10(11(14)17-12(15)16-9)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H4,14,15,16,17)
Clave InChI
WKSAUQYGYAYLPV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)