P2548
Sigma Pseudo™ Narcotic Scent Heroin formulation
powder
Sinónimos:
TM=["Sigma Pseudo"] Narcotic Scent (Heroin Formulation Powder)
Aplicación
Substitute for controlled substances in the training of narcotics detector dogs. Mimics the odor of heroin.
Información legal
Sigma Pseudo is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)