NISTRM8568
Nitrogen and oxygen isotopes in nitrate
NIST® RM 8568
Sinónimos:
Potassium nitrate
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
pureza isotópica
15N
17O
18O
fabricante / nombre comercial
NIST®
mp
334 °C (lit.)
Formato
mixture
cadena SMILES
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clave InChI
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Otras notas
Nitrogen (15N), Oxygen (17O/18O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Ox. Sol. 3
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)