NIST89
Lead barium glass
NIST® SRM® 89
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 45 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
glass & ceramic
Formato
matrix material
cadena SMILES
[Ca+2].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/Ca.Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q+2;+1;/p-3
Clave InChI
QXJJQWWVWRCVQT-UHFFFAOYSA-K
Descripción general
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)