NIST70B
Potassium feldspar
NIST® SRM® 70b
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 1 bottle x 40 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
matrix material
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Aluminum (Al), Calcium (Ca), Potassium (K), Sodium (Na), Barium (Ba), Manganese (Mn), Phosphorus (P)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Iron (Fe), Silicon (Si), Lead (Pb), Magnesium (Mg), Rubidium (Rb), Strontium (Sr), Titanium (Ti), Vanadium (V), Zinc (Zn), Chromium (Cr)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)