H3785
Hypromellose
meets USP testing specifications
Sinónimos:
(Hydroxypropyl)methyl cellulose, Hydroxypropylmethylcellulose 2910
About This Item
Productos recomendados
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Nivel de calidad
descripción
2910
Formulario
powder
color
beige
intervalo de pH útil
5.0-8.0
viscosidad
~4,000 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
cadena SMILES
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)COCC(O)C.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC)OC)OC)OC)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2OC)OC)OC)COC
Clave InChI
PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
Aplicación
Características y beneficios
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)