DEN1510
Density Standard (15 °C)
UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, density: 1.0269 g/mL at 15 °C
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Agency
according to ASTM® D1480
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
densidad
1.0269 g/mL at 15 °C
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
Formato
mixture
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Aplicación
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)