C0580010
Carmustine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
1,3-Bis(2-chloroethyl)urea, BCU, NSC 36198
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
carmustine
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
ClCCNC(=O)NCCCl
InChI
1S/C5H10Cl2N2O/c6-1-3-8-5(10)9-4-2-7/h1-4H2,(H2,8,9,10)
Clave InChI
VBWBRZHAGLZNST-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)