C0299000
Calcium glucoheptonate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Calcium gluceptate, α-D-Glucoheptonic acid calcium salt, D-Glycero-D-glucoheptonic acid calcium salt, Calcium α-D-heptagluconate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
calcium glucoheptonate
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Ca++].OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C([O-])=O.OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/2C7H14O8.Ca/c2*8-1-2(9)3(10)4(11)5(12)6(13)7(14)15;/h2*2-6,8-13H,1H2,(H,14,15);/q;;+2/p-2
Clave InChI
FATUQANACHZLRT-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)