BP825
Alfuzosin hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
N-(3-((4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)methylamino)propyl)tetrahydro-2-furancarboxamide hydrochloride, Uroxatral hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
alfuzosin
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCNC(=O)C3CCCO3
InChI
1S/C19H27N5O4.ClH/c1-24(8-5-7-21-18(25)14-6-4-9-28-14)19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19;/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,20,22,23);1H
Clave InChI
YTNKWDJILNVLGX-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
Descripción general
Aplicación
Also used in monographs such as:
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)