BP628
Cloprostenol sodium
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
Cloprostenol sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
cloprostenol
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C22H29ClO6.Na/c23-15-6-5-7-17(12-15)29-14-16(24)10-11-19-18(20(25)13-21(19)26)8-3-1-2-4-9-22(27)28;/h1,3,5-7,10-12,16,18-21,24-26H,2,4,8-9,13-14H2,(H,27,28);/q;+1/p-1/b3-1-,11-10+;/t16-,18-,19?,20+,21-;/m1./s1
InChI key
IFEJLMHZNQJGQU-UDEWSXLWSA-M
General description
Application
Also used in monographs such as:
Packaging
Other Notes
Related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Explore our extensive catalogue of 700+ BP chemical reference substances for precise qualitative and quantitative testing in accordance with British Pharmacopeia compendial monographs.