BP531
(2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)methanone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
NSC 85437
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
amiodarone
Formulario
solid
calidad
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Ic1c(c(cc(c1)C(=O)c2c3c([o]c2CCCC)cccc3)I)O
InChI
1S/C19H16I2O3/c1-2-3-7-16-17(12-6-4-5-8-15(12)24-16)18(22)11-9-13(20)19(23)14(21)10-11/h4-6,8-10,23H,2-3,7H2,1H3
Clave InChI
PNFMEGSMKIHDFZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)