BP503
Pilocarpine nitrate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
Pilocarpine nitrate salt
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
pilocarpine
Formulario
crystalline
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[N+]([O-])=O.CC[C@H]1[C@H](COC1=O)Cc2cncn2C
InChI
1S/C11H16N2O2.HNO3/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;2-1(3)4/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;(H,2,3,4)/t8-,10-;/m0./s1
Clave InChI
PRZXEPJJHQYOGF-GNAZCLTHSA-N
Información sobre el gen
human ... CHRM1(1128) , CHRM3(1131)
Descripción general
Aplicación
Also used in monographs such as:
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)