Merck
BP1068
Oxycodone hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H21NO4 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
351.82
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
oxycodone
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.[H][C@@]12Oc3c(OC)ccc4C[C@H]5N(C)CC[C@@]1(c34)[C@@]5(O)CCC2=O
InChI
1S/C18H21NO4.ClH/c1-19-8-7-17-14-10-3-4-12(22-2)15(14)23-16(17)11(20)5-6-18(17,21)13(19)9-10;/h3-4,13,16,21H,5-9H2,1-2H3;1H/t13-,16+,17+,18-;/m1./s1
Clave InChI
MUZQPDBAOYKNLO-RKXJKUSZSA-N
Información sobre el gen
human ... OPRM1(4988)
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Oxycodone hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Oxycodone Capsules
  • Oxycodone Prolonged-release Tablets
  • Oxycodone Oral Solution
  • Oxycodone Injection
  • Acciones bioquímicas o fisiológicas
    μ and κ opioid receptor agonist.
    Otras notas
    Sales restrictions may apply.
    Pictogramas
    Exclamation mark
    Palabra de señalización
    Warning
    Frases de peligro
    Clasificaciones de peligro
    Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
    Órganos de actuación
    Central nervous system
    Código de clase de almacenamiento
    11 - Combustible Solids
    Clase de riesgo para el agua (WGK)
    WGK 3
    Punto de inflamabilidad (°F)
    Not applicable
    Punto de inflamabilidad (°C)
    Not applicable
    Elija entre una de las versiones más recientes:
    Certificados de análisis (COA)