Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H5COOCH2C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
212.24
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-402-9
Beilstein/REAXYS Number:
2049280
MDL number:
eCl@ss:
32110502
Bp:
323-324 °C (lit.)
Vapor pressure:
1 mmHg ( 125 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
vapor pressure
1 mmHg ( 125 °C)
form
liquid
autoignition temp.
896 °F
dilution
(for analytical testing)
color
clear
refractive index
n20/D 1.568 (lit.)
bp
323-324 °C (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
density
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
InChI key
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzyl benzoate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
298.4 °F - closed cup
flash_point_c
148 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?