B0305000
Beclomethasone dipropionate
anhydrous, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
9-Chloro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-dipropionate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
beclometasone
calidad
anhydrous
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]12C
InChI
1S/C28H37ClO7/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,31H,6-9,12,14-15H2,1-5H3/t16-,19-,20-,21-,25-,26-,27-,28-/m0/s1
Clave InChI
KUVIULQEHSCUHY-XYWKZLDCSA-N
Información sobre el gen
human ... NR3C1(2908)
Descripción general
Aplicación
Envase
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Adrenal gland,Immune system,Bone
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)