Merck
ARK2189
SAFC
Cyclohexanone
Fabricación farmacéutica
About This Item
Fórmula lineal:
C6H10(=O)
Número de CAS:
Peso molecular:
98.14
Beilstein/REAXYS Number:
385735
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
vapor density
3.4 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
3.4 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
788 °F
expl. lim.
1.1 %, 100 °F
9.4 %
refractive index
n20/D 1.450 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
density
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
InChI key
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
111.2 °F - closed cup
flash_point_c
44 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)