Merck
92291
Supelco
Tricosafluorododecanoic acid
analytical standard
Sinónimos:
PFAS, Perfluorododecanoic acid, Perfluorolauric acid
About This Item
Fórmula lineal:
CF3(CF2)10CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
614.10
Beilstein:
1811257
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for ISO 21675 2019
Ensayo
≥96.5% (GC)
96.5-103.0% (T)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
bp
245 °C/740 mmHg (lit.)
mp
105-108 °C (lit.)
Formato
neat
cadena SMILES
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C12HF23O2/c13-2(14,1(36)37)3(15,16)4(17,18)5(19,20)6(21,22)7(23,24)8(25,26)9(27,28)10(29,30)11(31,32)12(33,34)35/h(H,36,37)
Clave InChI
CXGONMQFMIYUJR-UHFFFAOYSA-N
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Órganos de actuación
Liver
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Liquid Chromatography–Mass Spectrometry (LC-MS) separation of 33 PFAS (Per- and poly-fluoroalkyl substances) using a superficially porous silica particles (SPP) based Ascentis® Express C18 column.
Learn how method EPA 533 is used for sample collection and preparation, featuring Supelclean™ ENVI-WAX™ SPE cartridges for LC-MS analysis on an Ascentis® Express PFAS HPLC Column.
Find more about the analysis of 16 PFAS in salmon via QuEChERS extraction and LC-MS/MS characterization following FDA Method C-010.02.