908959
Sodium acetate
Redi-Dri™, free-flowing, anhydrous, ReagentPlus®, ≥99.0%
Sinónimos:
Acetic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Ensayo
≥99.0%
Formulario
solid
temp. de autoignición
1112 °F
calidad
free-flowing
pKa
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clave InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.