Merck
907545
Sigma-Aldrich
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-((benzyloxy)methyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
≥95%
Sinónimos:
Phenyl 6-O-benzyl-1-thio-β-D-galactoside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H22O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
362.44
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
assay
≥95%
form
powder
mp
124-125 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S([C@@H]2O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)COCc3ccccc3)c1ccccc1
InChI
1S/C19H22O5S/c20-16-15(12-23-11-13-7-3-1-4-8-13)24-19(18(22)17(16)21)25-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-22H,11-12H2/t15-,16+,17+,18-,19+/m1/s1
Application
This is a protected galactopyranoside useful as a building block for synthesis of complex carbohydrates. The compound has β-phenylthio and 6-benzyl protecting groups.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Artículos
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.