Merck
906743
Sigma-Aldrich
Sodium persulfate
free-flowing, Redi-Dri, reagent grade, ≥98%
Sinónimos:
Sodium peroxodisulfate
About This Item
Fórmula lineal:
Na2S2O8
Número de CAS:
Peso molecular:
238.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352120
NACRES:
NA.21
Ensayo:
≥98%
grado:
reagent grade
Formulario:
powder
grado
reagent grade
Línea del producto
Redi-Dri
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Redi-Dri is an innovative packaging product line that helps eliminate clumping material by adding extra packaging process steps without any chemical additives, anti-clumping agents, or hydrophobic compounds. Redi-Dri offers a more convenient and safer way to handle the products.
Información legal
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.