89595
Clorotrimetilsilano
for GC derivatization, LiChropur™, ≥99.0% (GC)
Sinónimos:
Cloruro de trimetilsililo, TMCS, Trimetilclorosilano
About This Item
Productos recomendados
grado
for GC derivatization
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.7 (vs air)
presión de vapor
100 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
752 °F
calidad
LiChropur™
lim. expl.
6.4 %
idoneidad de la reacción
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.387 (lit.)
bp
57 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
densidad
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
Clave InChI
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-18.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-28 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs