Saltar al contenido
89458
Aphidicolin
analytical standard
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H34O4
Número CAS:
Peso molecular:
338.48
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
grade
analytical standard
assay
≥95% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@]1(CO)[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@H]3C[C@@H]4C[C@]23CC[C@]4(O)CO
InChI
1S/C20H34O4/c1-17(11-21)15-4-3-13-9-14-10-19(13,7-8-20(14,24)12-22)18(15,2)6-5-16(17)23/h13-16,21-24H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,17-,18-,19-,20-/m0/s1
InChI key
NOFOAYPPHIUXJR-APNQCZIXSA-N
General description
Aphidicolin is a diterpenoid metabolite of the fungi, Cephalosporium aphidicola and Phoma betae. It is known to be an antiviral drug and inhibits the incorporation of thymidine into DNA of cultured human embryonic lung cells.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Aphidicolin may be used as a reference standard in the determination of the analyte in plasma samples using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aphidicolin
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)