89316
Multielement Ion Chromatography Cation Standard Solution, certified
TraceCERT®, suitable for ion chromatography, certified reference material traceable to SI, 10.0 mg/kg Li+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+ each cation
Sinónimos:
Certified Multielement Ion Chromatography Cation Standard Solution
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Línea del producto
TraceCERT®
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
técnicas
ion chromatography: suitable
aplicaciones
environmental
food and beverages
Formato
multi-component solution
Descripción general
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)