85973
Methoxypolyethylene glycol 5,000 acetic acid N-succinimidyl ester
≥80%
Sinónimos:
Polyethylene glycol, mono-Methyl polyethylene glycol 5′000 acetic acid N-succinimidyl ester, Succinimidyl ester of carboxymethyl-PEG
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥80% (NMR)
≥80%
Formulario
powder
mol peso
PEG average Mn 5,000
Ω-final
NHS ester
α-final
methoxy
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N1(C(=O)CCC1=O)OC(=O)COCCO.O(CCO)C
InChI
1S/C8H11NO6.C3H8O2/c10-3-4-14-5-8(13)15-9-6(11)1-2-7(9)12;1-5-3-2-4/h10H,1-5H2;4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
NYXRHTOXAYVBMV-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.