Merck
85427
Supelco
GC Stationary Phase
phase DC-710, bottle of 100 mL
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
Formulario
liquid
Nivel de calidad
envase
bottle of 100 mL
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.537
grupo activo de la matriz
DC-710 phase
viscosidad
~500 mPa.s, neat(25 °C)
Descripción general
Synthesized specifically to be purer, of narrow molecular weight range, and without trace catalysts or impurities for use as a GC stationary phase.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)