84033
Ruthenium standard for AAS
analytical standard, ready-to-use, in hydrochloric acid
Sinónimos:
Ruthenium(III) chloride solution
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
in hydrochloric acid
1.000 g/L Ru
técnicas
AAS: suitable
aplicaciones
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
cadena SMILES
[Ru]
InChI
1S/Ru
Clave InChI
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Rutheniumstandard can be used as a calibration standard for the determination ofruthenium in metal-organic compounds using graphite furnace atomic absorptionspectroscopy (GF-AAS)
Nota de preparación
prepared with RuCl3 and HCl (~1 M)
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
The determination of ruthenium by atomic absorption spectrophotometry
Montford.B and Scribbs.C.B
Analytica Chimica Acta, 53, 101-108 (1971)