83055
BSM Supplement
Supplement for the selective isolation and identification of Bifidobacteria
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
envase
pkg of 1 g
pkg of 5 g
aplicaciones
environmental
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Bifidobacterium spp.
Descripción general
Aplicación
Reconstitución
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Bifidobacteria are important indicators of quality control in the manufacture of dairy products. Bifidobacteria Selective Media (BSM) allows for easy and fast quality control of yoghurt.
Bifidobacteria-selective media detects beneficial bacteria, aiding quality control in microbiology labs.
Cost-effective molecular biology method for lactobacilli detection is presented as an alternative to PCR-based methods.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.