Merck
77968
Supelco
(R)-(+)-α-Methylbenzyl isocyanate
for chiral derivatization, LiChropur, ≥99.0%
Sinónimos:
(R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH(CH3)NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
147.17
Beilstein:
3196930
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
for chiral derivatization
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
≥99.0%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D +10.5±0.5°, neat
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
calidad
LiChropur
técnicas
HPLC: suitable
índice de refracción
n20/D 1.513 (lit.)
n20/D 1.513
bp
55-56 °C/2.5 mmHg (lit.)
densidad
1.045 g/mL at 20 °C (lit.)
1.046 g/mL at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@H](N=C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO/c1-8(10-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,1H3/t8-/m1/s1
Clave InChI
JJSCUXAFAJEQGB-MRVPVSSYSA-N
Descripción general
(R)-(+)-a-Methylbenzyl isocyanate [(R)-(+)-MBIC] is a derivatizing agent.
Aplicación
(R)-(+)-MBIC has been used in derivatization of 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol to form 4-(methylnitrosamino)-1-(a-methylbenzylcarbamoyl)-1-(3-pyridyl)butane. It has also been used in isolating hydroxyl acid, converting it to Methyl-4-[(S)-a-methylbenzylcarbamoyl]-4-(3-pyridyl)- butanoate which was further analysed by LC-MS/MS.1 It reacts with hydrate hydrochloride ketoaniline to yield hemiaminal, 3-((1R)-1-Phenylethyl)-(4S)-6-chloro-4-hydroxy-4-(trifluoromethyl)-1,3,4-trihydroquinazolin-2-one.
Otras notas
Reactivo utilizado para determinación de pureza enantiomérica en alcoholes y aminas
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
65 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Determination of metoprolol enantiomers in plasma and urine using (S)-(-)-phenylethyl isocyanate as a chiral reagent.
G Pflugmann et al.
Journal of chromatography, 421(1), 161-164 (1987-10-09)
Stereoselective metabolism of nicotine and tobacco-specific N-nitrosamines to 4-hydroxy-4-(3-pyridyl)butanoic acid in rats.
Trushin N, Hecht SS.
Chemical Research in Toxicology, 12(2), 164-171 (1999)
R. Dumont et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 2515-2515 (1986)
General scope of 1,4-diastereoselective additions to a 2(3H)-quinazolinone: practical preparation of HIV therapeutics.
Magnus NA
The Journal of Organic Chemistry, 68(3), 754-761 (2003)
K.C. Rice et al.
The Journal of Organic Chemistry, 45, 592-592 (1980)