Saltar a
76235
Paraffin oil
suitable for IR spectroscopy
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
500 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$98.000
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
232-384-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
Technique(s):
IR spectroscopy: suitable
Bp:
300 °C (lit.)
$98.000
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
oil
Quality Segment
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
refractive index
n20/D 1.473
viscosity
100-145 mPa.s(20 °C)
bp
300 °C (lit.)
mp
-24 °C (lit.)
General description
Paraffin oil resists water. It is widely used as release agent, lubricant, defoamer and also as coating component.
Application
Paraffin oil has been used in preparation of tyrosinase-modified carbon paste electrode for detection of Catechol.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PX0046185121496904
USP
USP
1496904
Paraffin
description
suitable for IR spectroscopy
description
heavy
description
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, viscous liquid
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
form
oil
form
liquid
form
viscous liquid
form
-
refractive index
n20/D 1.473
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
bp
300 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
mp
-24 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraffin oil
Pictogramas
Health hazard
Palabra de advertencia
Danger
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamación (°F)
419.0 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
215 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Asp. Tox. 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)