Documentos clave
73865
Millipore
Gelatina from porcine skin
from Porcine skin, pkg of 500 g, suitable for microbiology
Sinónimos:
Gelatin from porcine skin, Collagen hydrolysate, Collagen peptides, Gelatin hydrolysate, Hydrolyzed collagen, Hydrolyzed gelatin
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.74
origen biológico
Porcine skin
Nivel de calidad
Formulario
powder
calidad
controlled endotoxin level
medium gel strength
caducidad
36 mo. (Expiry date on the label)
envase
pkg of 500 g
impurezas
≤2.0% sulfated ash
≤5 EU/mg endotoxins
pérdida
≤15% loss on drying
color
faint beige to light beige
faint brown to light brown
white to light yellow
pH
4.0-6.0
fuerza de gel
150-210 g Bloom
solubilidad
H2O: 0.67 g/10 mL at 50 °C (colorless to very light yellow, clear to very hazy)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤3000 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤2000 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤10 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤500 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
aplicaciones
microbiology
Descripción general
Gelatin is a versatile, high-quality hydrocolloid derived from porcine skin. It is a heterogeneous mixture of water-soluble proteins of high average molecular masses, present in collagen. noted for its ultrahigh gel strength, which is an important characteristic for various microbiological procedures where a firm gel is required, such as in culture media or other applications where the gel′s structural integrity is crucial.
Aplicación
Gelatin is commonly used as a gelling agent in the preparation of solid and semi-solid culture media. It also aids in the study of aerobic and anaerobic microorganisms by providing a supportive structure for colony formation and development.
Componentes
La gelatina es una mezcla heterogénea de proteínas hidrosolubles de elevados pesos moleculares promedio, presentes en el colágeno. Las proteínas se extraen hirviendo en agua la piel, los tendones, los ligamentos, los huesos, etc.. La gelatina de tipo A procede de tejido curado con ácido. La B procede de tejido curado con cal.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)